Print…
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl, 4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
B1671-25G B1671-5G
TCIAB1671-25GEA 113 EUR
TCIAB1671-25G TCIAB1671-5G
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl ≥98.0% (por análise titulométrica)
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
Fórmula: C₂₄H₂₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00039151
Número CAS: 13080-85-8
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C