Print…
Nε-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nε-Boc-L-lysine, H-Lys(Boc)-OH
B1670-1G B1670-5G
TCIAB1670-1GEA 16 EUR
TCIAB1670-1G TCIAB1670-5G
Nε-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Nepsilon-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₄
Número MDL : MFCD00037221
Número CAS: 2418-95-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +19.0 deg (C=1, AcOH)