Print…
4,4'-Biphenyldisulphonic Acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1664-5G B1664-1G
TCIAB1664-5GEA 106 EUR
TCIAB1664-5G TCIAB1664-1G
4,4'-Biphenyldisulphonic Acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4,4'-Biphenyldisulphonic Acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₆S₂
Número MDL : MFCD00035762
Número CAS: 5314-37-4
UN: 2585
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity