Print…
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ketene Dimethyl Thioacetal
B1650-1G B1650-5G
TCIAB1650-1GEA 122 EUR
TCIAB1650-1G TCIAB1650-5G
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (por GC)
1,1-Bis(methylthio)ethylene
Fórmula: C₄H₈S₂
Ponto de ebulição: 110°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191617
Número CAS: 51102-74-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %