Print…
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-Gln-OH, N(α)-Boc-L-glutamine, Nalpha-Boc-L-glutamine
B1649-10G B1649-25G
TCIAB1649-10GEA 43 EUR
TCIAB1649-10G TCIAB1649-25G
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₅
Número MDL : MFCD00065571
Número CAS: 13726-85-7
EINECS: 237-296-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -4.0 deg (C=2, EtOH)