Print…
Tris(hexafluoroisopropyl)borate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B1645-1G B1645-5G
TCIAB1645-1GEA 97 EUR
TCIAB1645-1G TCIAB1645-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Fórmula: C₉H₃BF₁₈O₃
Número MDL : MFCD00191615
Número CAS: 6919-80-8
Encomendar
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %