Print…
5-Benzyl-N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Benzyl Ester, N-Boc-L-glutamic Acid 5-Benzyl Ester, 5-Benzyl N-Boc-L-glutamate, Boc-Glu(OBzl)-OH
B1633-25G B1633-5G
TCIAB1633-25GEA 104 EUR
TCIAB1633-25G TCIAB1633-5G
5-Benzyl-N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Benzyl-N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamate
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₆
Número MDL : MFCD00065569
Número CAS: 13574-13-5
EINECS: 237-007-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -17.0 deg (C=2, DMF)