Ethyl decanoate 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
A10657.0E
A10657.22
A10657.36
A10657.0EEA
331
EUR
A10657.0E
A10657.22
A10657.36
Ethyl decanoate 99
Ethyl decanoate
Purity: 99%
CAS No.: 110-38-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH3
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -20°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1762128
Merck Reference: 14,3776
MDL No.: MFCD00009581
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₂ Peso Molecular: 200.32 g/mol Ponto de ebulição: 250…252 °C Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 0.862 Ponto de Inflamação: 102 °C (216 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009581 Número CAS: 110-38-3 EINECS: 203-761-9 Merck Index: 13,03811 |