Print…
1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1623-1G B1623-5G
TCIAB1623-1GEA 139 EUR
TCIAB1623-1G TCIAB1623-5G
1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (por GC)
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Fórmula: C₇H₁₀BrN
Peso Molecular: 188.07 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191324
Número CAS: 100779-91-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %