Print…
4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1599-25G B1599-5G
TCIAB1599-25GEA 88 EUR
TCIAB1599-25G TCIAB1599-5G
4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (por GC)
4-Benzylamino-1-butanol
Fórmula: C₁₁H₁₇NO
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00191609
Número CAS: 59578-63-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %