Print…
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1598-25G B1598-5G
TCIAB1598-25GEA 553 EUR
TCIAB1598-25G TCIAB1598-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (por GC)
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191321
Número CAS: 37865-96-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %