Print…

(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

B1581-5G B1581-1G
TCIAB1581-5GEA 787 EUR
TCIAB1581-5G TCIAB1581-1G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (por GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂
Peso Molecular: 204.32 g/mol
Número MDL : MFCD00191307
Número CAS: 169750-99-6
UN: 2735
ADR: 8 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=10, EtOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR