Print…
Propyl butyrate
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyric acid Propyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W293415-100G-K W293415-1KG-K W293415-25G-K W293415-4KG-K
SIALW293415-100G-KEA 135 EUR
SIALW293415-100G-K SIALW293415-1KG-K SIALW293415-25G-K SIALW293415-4KG-K
Propyl butyrate
Propyl butyrate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00009396
Número CAS: 105-66-8
EINECS: 203-320-0