Print…
Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Benzyl-beta-alanine Ethyl Ester, N-Benzyl-3-aminopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(benzylamino)propanoate
B1579-25ML B1579-500ML
TCIAB1579-25MLEA 46 EUR
TCIAB1579-25ML TCIAB1579-500ML
Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-(benzylamino)propionate
Fórmula: C₁₂H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 135°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00085541
Número CAS: 23583-21-3
EINECS: 245-759-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %