Print…
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1574-1G B1574-5G
TCIAB1574-1GEA 62 EUR
TCIAB1574-1G TCIAB1574-5G
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (por HPLC)
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄S₂
Peso Molecular: 308.37 g/mol
Número MDL : MFCD00066528
Número CAS: 963-16-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 230.0 deg-C