Print…
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Z)-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethene
B1573-1G B1573-25G B1573-5G
TCIAB1573-1GEA 43 EUR
TCIAB1573-1G TCIAB1573-25G TCIAB1573-5G
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (por HPLC)
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄S₂
Peso Molecular: 308.37 g/mol
Número MDL : MFCD00010140
Número CAS: 963-15-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%