Print…
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Cyclohexylidenebisphenol
B1568-25G B1568-500G B1568-100G
TCIAB1568-25GEA 25 EUR
TCIAB1568-25G TCIAB1568-500G TCIAB1568-100G
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC)
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane
Fórmula: C₁₈H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00019341
Número CAS: 843-55-0
EINECS: 212-677-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 192.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency