Print…
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(2-methylphenol), 4,4'-Isopropylidenedi-o-cresol
B1567-25G B1567-500G B1567-100G
TCIAB1567-25GEA 35 EUR
TCIAB1567-25G TCIAB1567-500G TCIAB1567-100G
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane ≥98.0% (por GC)
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane
Fórmula: C₁₇H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00002232
Número CAS: 79-97-0
EINECS: 201-240-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency