Print…
Propyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyric acid Propyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W293407-1KG-K W293407-4KG-K W293407-9KG-K
SIALW293407-1KG-KEA 126 EUR
SIALW293407-1KG-K SIALW293407-4KG-K SIALW293407-9KG-K
Propyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Propyl butyrate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00009396
Número CAS: 105-66-8
EINECS: 203-320-0