Print…
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane ≥83.0% (por GC) monômero para poliamidas modificadas com silício
Fornecedor: TCI
Perigo
B1552-25G B1552-5G
TCIAB1552-25GEA 59 EUR
TCIAB1552-25G TCIAB1552-5G
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane ≥83.0% (por GC) monômero para poliamidas modificadas com silício
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Fórmula: C₁₀H₂₈N₂OSi₂
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00039786
Número CAS: 2469-55-8
EINECS: 219-588-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %