Print…
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Isopropylidenebis[(4-aminophenoxy)benzene], 4,4'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))dianiline
B1551-25G B1551-250G
TCIAB1551-25GEA 35 EUR
TCIAB1551-25G TCIAB1551-250G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Fórmula: C₂₇H₂₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00039152
Número CAS: 13080-86-9
EINECS: 235-985-8
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C