Print…
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(9-Fluorenylidene)dianiline, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)dianiline
B1549-25G B1549-100G
TCIAB1549-25GEA 66 EUR
TCIAB1549-25G TCIAB1549-100G
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥98.0% (por análise titulométrica)
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene
Fórmula: C₂₅H₂₀N₂
Peso Molecular: 348.45 g/mol
Número MDL : MFCD00039156
Número CAS: 15499-84-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity