Print…
Eter etil-tert-butílico ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Ethoxy-2-methylpropane
B1542-25ML B1542-5ML
TCIAB1542-25MLEA 52 EUR
TCIAB1542-25ML TCIAB1542-5ML
Eter etil-tert-butílico ≥95.0% (por GC)
Eter etil-tert-butílico
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Fusão: -97
Ponto de Inflamação: –19°C
Número MDL : MFCD00009225
Número CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03774
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&vid=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %