Print…
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1538-25ML B1538-500ML
TCIAB1538-25MLEA 16 EUR
TCIAB1538-25ML TCIAB1538-500ML
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de Inflamação: 159°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00129947
Número CAS: 38661-72-2
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomer)