Print…
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1536-1G B1536-5G
TCIAB1536-1GEA 190 EUR
TCIAB1536-1G TCIAB1536-5G
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene
Fórmula: C₁₈H₁₈N₂S₂
Número MDL : MFCD00143977
Número CAS: 112440-46-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C