2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleimide ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B1535-1G
B1535-100MG
TCIAB1535-1GEA
540
EUR
TCIAB1535-1G
TCIAB1535-100MG
2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleimide ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleimide
Fórmula:
C₁₈H₁₉NO₂S₂ Peso Molecular: 345.48 g/mol |
Número MDL :
MFCD00142790 Número CAS: 220191-36-6 |
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |