Print…
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1530-25G B1530-500G
TCIAB1530-25GEA 18 EUR
TCIAB1530-25G TCIAB1530-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (por GC)
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Inflamação: 118°C
Número MDL : MFCD00025903
Número CAS: 6770-38-3
EINECS: 229-828-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %