Print…
1,4-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
B1521-1G B1521-5G
TCIAB1521-1GEA 49 EUR
TCIAB1521-1G TCIAB1521-5G
1,4-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
1,4-Benzenedimethanethiol
Fórmula: C₈H₁₀S₂
Ponto de ebulição: 156°C
Número MDL : MFCD00004872
Número CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C