Print…
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1518-25G B1518-5G
TCIAB1518-25GEA 441 EUR
TCIAB1518-25G TCIAB1518-5G
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride ≥97.0% (por HPLC)
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride
Fórmula: C₂₂H₁₄Cl₂N₆O₈
Número MDL : MFCD00142352
Número CAS: 41168-79-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%