tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
B1496-25ML
B1496-5ML
TCIAB1496-25MLEA
118
EUR
TCIAB1496-25ML
TCIAB1496-5ML
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl trichloroacetimidate
Fórmula:
C₆H₁₀Cl₃NO Ponto de ebulição: 69°C Ponto de Inflamação: 55°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00077410 Número CAS: 98946-18-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |