Print…
3-Bromobutyronitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromopropyl Cyanide
B1452-25G B1452-5G
TCIAB1452-25GEA 172 EUR
TCIAB1452-25G TCIAB1452-5G
3-Bromobutyronitrile ≥98.0% (por GC)
3-Bromobutyronitrile
Fórmula: C₄H₆BrN
Ponto de ebulição: 72°C
Número MDL : MFCD00039488
Número CAS: 20965-20-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %