Print…
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
B1445-5G B1445-1G
TCIAB1445-5GEA 238 EUR
TCIAB1445-5G TCIAB1445-1G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0% (por GC)
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Fórmula: C₇H₂₀N₄
Peso Molecular: 160.27 g/mol
Ponto de ebulição: 287°C
Número MDL : MFCD00008174
Número CAS: 4741-99-5
EINECS: 225-254-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %