Print…
N-tert-Butyl-2-methoxyethylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1430-1G B1430-5G
TCIAB1430-1GEA 41 EUR
TCIAB1430-1G TCIAB1430-5G
N-tert-Butyl-2-methoxyethylamine ≥98.0% (por GC)
N-tert-Butyl-2-methoxyethylamine
Fórmula: C₇H₁₇NO
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD00145008
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba210b6d3277aa7aea37ef8cea76bd5d565fd64a&vid=2a50d141ccbd7d34762ce1160c8a54f415c03532&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %