Print…
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(2-aminophenol), 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(2-aminophenol)
B1415-25G B1415-5G
TCIAB1415-25GEA 74 EUR
TCIAB1415-25G TCIAB1415-5G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Fórmula: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00039147
Número CAS: 83558-87-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %