Print…
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
B1411-25G B1411-500G B1411-100G B1411-5G
TCIAB1411-25GEA 98 EUR
TCIAB1411-25G TCIAB1411-500G TCIAB1411-100G TCIAB1411-5G
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate ≥98.0% (por base de azoto total)
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S₂
Peso Molecular: 217.30 g/mol
Número MDL : MFCD00143027
Número CAS: 17823-58-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C