Print…
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
B1401-25G B1401-5G
TCIAB1401-25GEA 193 EUR
TCIAB1401-25G TCIAB1401-5G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Fórmula: C₁₇H₁₀F₆O₄
Número MDL : MFCD00040931
Número CAS: 1171-47-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %