Print…
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis[(4-aminophenoxy)benzene]
B1398-25G B1398-5G
TCIAB1398-25GEA 77 EUR
TCIAB1398-25G TCIAB1398-5G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Fórmula: C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00015723
Número CAS: 69563-88-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency