Print…
4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1379-25G B1379-500G
TCIAB1379-25GEA 25 EUR
TCIAB1379-25G TCIAB1379-500G
4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene ≥99.0% (por GC)
4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₅
Ponto de ebulição: 185°C
Número MDL : MFCD00024268
Número CAS: 83-66-9
EINECS: 201-493-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency