Print…
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
B1374-1G B1374-5G
TCIAB1374-1GEA 116 EUR
TCIAB1374-1G TCIAB1374-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fórmula: C₃₄H₂₈O₂Pd
Peso Molecular: 575 g/mol
Número MDL : MFCD00051942
Número CAS: 32005-36-0
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Content (Palladium) 18.0 to 24.0 %