Print…
3,4-Bis(4-acetoxyphenyl)-2,4-hexadiene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dienestrol Diacetate
B1366-1G B1366-100MG
TCIAB1366-1GEA 223 EUR
TCIAB1366-1G TCIAB1366-100MG
3,4-Bis(4-acetoxyphenyl)-2,4-hexadiene ≥95.0% (por GC)
3,4-Bis(4-acetoxyphenyl)-2,4-hexadiene
Fórmula: C₂₂H₂₂O₄
Peso Molecular: 350.41 g/mol
Número MDL : MFCD00063286
Número CAS: 84-19-5
EINECS: 201-520-2
Merck Index: 14,03104
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C