Print…
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Diethoxydiethylamine
B1364-25ML B1364-500ML
TCIAB1364-25MLEA 101 EUR
TCIAB1364-25ML TCIAB1364-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethoxyethyl)amine
Fórmula: C₈H₁₉NO₂
Peso Molecular: 161.25 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Número MDL : MFCD00039904
Número CAS: 124-21-0
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %