Print…
3-Boc-aminopyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
B1358-25G B1358-5G
TCIAB1358-25GEA 170 EUR
TCIAB1358-25G TCIAB1358-5G
3-Boc-aminopyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Boc-aminopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00059040
Número CAS: 99724-19-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency