Print…
4-tert-Butylphthalonitrile ≥98.0% (por GC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(tert-Butyl)phthalonitrile, 4-tert-Butyl-1,2-dicyanobenzene
B1334-25G B1334-5G
TCIAB1334-25GEA 368 EUR
TCIAB1334-25G TCIAB1334-5G
4-tert-Butylphthalonitrile ≥98.0% (por GC, azoto total)
4-tert-Butylphthalonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00060112
Número CAS: 32703-80-3
EINECS: 251-166-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80cf7e9b6b6456c632d16632868cd0febfab3061&vid=80cf7e9b6b6456c632d16632868cd0febfab3061&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C