Print…
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1327-25G B1327-5G
TCIAB1327-25GEA 382 EUR
TCIAB1327-25G TCIAB1327-5G
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene
Fórmula: C₁₆H₁₂Cl₂
Peso Molecular: 275.17 g/mol
Número MDL : MFCD00045388
Número CAS: 10387-13-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity