Print…
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-(1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-yl)-2-benzofuran-1,3-dione, 3,3',4,4'-Biphenyltetracarbocylic dianhydride. 4,4'-Biphthalic anhydride
B1326-25G B1326-100G
TCIAB1326-25GEA 41 EUR
TCIAB1326-25G TCIAB1326-100G
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (por análise titulométrica)
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone
Fórmula: C₁₆H₆O₆
Ponto de Fusão: 303°C
Número MDL : MFCD00039140
Número CAS: 2420-87-3
EINECS: 219-342-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=459fc3a72d241bc35b56a2fa1412c580255314d2&vid=459fc3a72d241bc35b56a2fa1412c580255314d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency