Print…
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1317-25G B1317-500G
TCIAB1317-25GEA 34 EUR
TCIAB1317-25G TCIAB1317-500G
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₂H₈O₆
Número MDL : MFCD00082228
Número CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %