Print…
Phenacyl-4-(bromomethyl)phenylacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)phenylacetic Acid Phenacyl Ester
B1315-1G B1315-5G
TCIAB1315-1GEA 34 EUR
TCIAB1315-1G TCIAB1315-5G
Phenacyl-4-(bromomethyl)phenylacetate ≥97.0% (por GC)
Phenacyl-4-(bromomethyl)phenylacetate
Fórmula: C₁₇H₁₅BrO₃
Número MDL : MFCD00009632
Número CAS: 66270-97-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity