Print…
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
B1285-25G B1285-5G
TCIAB1285-25GEA 211 EUR
TCIAB1285-25G TCIAB1285-5G
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Número MDL : MFCD00042622
Número CAS: 5451-55-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %