Print…
tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromopropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-bromopropanoate
B1277-25G B1277-500G
TCIAB1277-25GEA 94 EUR
TCIAB1277-25G TCIAB1277-500G
tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl-2-bromopropionate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 209.08 g/mol
Ponto de ebulição: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043897
Número CAS: 39149-80-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %