Print…
cis-4-tert-Butylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: cis-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B1270-1G B1270-5G
TCIAB1270-1GEA 164 EUR
TCIAB1270-1G TCIAB1270-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Número MDL : MFCD00070476
Número CAS: 937-05-3
EINECS: 213-321-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency